Merck
495093
Sigma-Aldrich
Magnesium bromide
anhydrous, powder, ≥99.99%
Sinónimos:
Hydrobromic acid magnesium salt, Magnesium dibromide
About This Item
Fórmula lineal:
MgBr2
Número de CAS:
Peso molecular:
184.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
anhydrous
Ensayo
≥99.99%
Formulario
powder
impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
711 °C (lit.)
densidad
3.72 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[Mg]Br
InChI
1S/2BrH.Mg/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
Otras notas
Metals purity does not include Tungsten which is a by-product of the method of manufacture. Tungsten should not interfere with use of product.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)