Merck
590703
Sigma-Aldrich
Calcium iodide
99%
Sinónimos:
Calcium diiodide
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 71,30
US$ 71,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 71,30
About This Item
Fórmula lineal:
CaI2
Número de CAS:
Peso molecular:
293.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 71,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
powder and chunks
mp
779 °C (lit.)
cadena SMILES
I[Ca]I
InChI
1S/Ca.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)