Merck
492795
Sigma-Aldrich
Hydrazine-d4 dideuteriochloride
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
D2NND2 · 2DCl
Número de CAS:
Peso molecular:
111.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
mp
200 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+6
cadena SMILES
Cl[2H].Cl[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/2ClH.H4N2/c;;1-2/h2*1H;1-2H2/i/hD6
Clave InChI
LIAWOTKNAVAKCX-YIKVAAQNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)