Merck
614009
Sigma-Aldrich
Hydrazine-d4 monodeuterate
98 atom % D
Sinónimos:
Hydrazine-d4 deuterate
Seleccione un Tamaño
20 G
US$ 2.190,00
US$ 2.190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 G
US$ 2.190,00
About This Item
Fórmula lineal:
ND2ND2 · D2O
Número de CAS:
Peso molecular:
56.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
índice de refracción
n20/D 1.428
bp
120.1 °C (lit.)
mp
-51.7 °C (lit.)
densidad
1.156 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+6
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[2H]O[2H].[2H]N([2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/H4N2.H2O/c1-2;/h1-2H2;1H2/i/hD6
Clave InChI
IKDUDTNKRLTJSI-YIKVAAQNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)