490474
Oxygen-18O2
97 atom % 18O
Sinónimos:
18O Labeled oxygen
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.11 (vs air)
pureza isotópica
97 atom % 18O
Ensayo
99% (CP)
Formulario
gas (Compressed)
bp
−183 °C (lit.)
mp
−218 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
Clave InChI
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
Envase
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L.
Because of the relatively low cylinder pressures, care must be taken when extracting this product from the cylinder.
Productos recomendados
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
espiga
regulador
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?