609714
Carbon dioxide-18O2
97 atom % 18O
About This Item
Fórmula lineal:
C18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
48.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352119
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
97 atom % 18O
mp
-78 °C (subl.) (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[18O]=C=[18O]
InChI
1S/CO2/c2-1-3/i2+2,3+2
Clave InChI
CURLTUGMZLYLDI-FTOQCNSHSA-N
Categorías relacionadas
Envase
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?