Merck
489611
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 3.850,00
US$ 3.850,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 3.850,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
260.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 3.850,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
99% (CP)
mp
61-64 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
Clave InChI
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
402.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
206.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)