Merck
489646
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-1-13C
99 atom % 13C
Sinónimos:
Hexadecanoic acid-1-13C potassium salt, Palmitic acid-1-13C potassium salt, Potassium hexadecanoate-1-13C
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 454,00
US$ 454,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 454,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)1413CO2K
Número de CAS:
Peso molecular:
295.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 454,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
285 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
Clave InChI
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)