Merck
488550
Sigma-Aldrich
Chloromethane-d3
99.5 atom % D
Sinónimos:
Methyl-d3 chloride
About This Item
Fórmula lineal:
CD3Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
53.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
densidad de vapor
1.74 (vs air)
presión de vapor
3796 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99.5 atom % D
Ensayo
99% (CP)
Formulario
gas
temp. de autoignición
1169 °F
bp
−24.2 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3/i1D3
Clave InChI
NEHMKBQYUWJMIP-FIBGUPNXSA-N
Categorías relacionadas
Envase
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 19 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Otras notas
We are in the process of phasing-out the CGA 110/170 valves in favor of CGA 110/180 valves. Some stock of cylinders with CGA 110/170 valves may still exist. Please use adapters Z147095-1EA (brass) or Z147125-1EA (stainless steel) to utilize with a CGA 180 regulator.
Productos recomendados
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
válvula de control
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)