Merck
485713
Sigma-Aldrich
Fumaric acid-d4
98 atom % D
Sinónimos:
2-Butenedioic-2,3-acid-d2
About This Item
Fórmula lineal:
DO2CCD=CDCO2D
Número de CAS:
Peso molecular:
120.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulario
solid
mp
299-300 °C (subl.) (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[2H]OC(=O)\C([2H])=C(/[2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1D,2D/hD2
Clave InChI
VZCYOOQTPOCHFL-JXRVJRKUSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)