900524
7-Methylguanine-(methyl-d3)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6D3H4N5O
Peso molecular:
168.17
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
cambio de masa
M+3
cadena SMILES
O=C1C2=C(N=CN2C([2H])([2H])[2H])NC(N)=N1
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)