Merck
484334
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(−)-N-p-Tosyl-1,2-diphenylethylenediamine
greener alternative
98%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 175,00
US$ 175,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 175,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4SO2NHCH(C6H5)CH(C6H5)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
366.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 175,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D −35°, c = 1 in chloroform
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
128-131 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H](N)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22N2O2S/c1-16-12-14-19(15-13-16)26(24,25)23-21(18-10-6-3-7-11-18)20(22)17-8-4-2-5-9-17/h2-15,20-21,23H,22H2,1H3/t20-,21-/m1/s1
Clave InChI
UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-N
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.s
Aplicación
Chiral diamine ligand for cooperative metal-Bronsted acid catalyzed greener reductive amination using hydrogen gas.
Metal-Brønsted Acid Cooperative Catalysis for Asymmetric Reductive Amination
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)