Merck
483478
Sigma-Aldrich
Hexyltrimethoxysilane
Sinónimos:
n -Hexyltrimethoxysilane, Trimethoxyhexylsilane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H22O3Si
Número de CAS:
Peso molecular:
206.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
cadena SMILES
CCCCCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C9H22O3Si/c1-5-6-7-8-9-13(10-2,11-3)12-4/h5-9H2,1-4H3
Clave InChI
CZWLNMOIEMTDJY-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Shihan Xu et al.
Scientific reports, 6, 22350-22350 (2016-03-01)
Herein, we report a facile route to synthesize silane coated upconversion nanoparticles (UCNPs@silane) with an ultrathin layer (the thickness: 1-2 nm), which not only provides good biocompatibility, but also affords hydrophobic interspace to load organic molecules to realize multifunctions. Besides the