Merck
483192
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dimethylsilyl)benzene
97%
Sinónimos:
p-Phenylenebis(dimethylsilane)
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 260,00
US$ 260,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 260,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4[SiH(CH3)2]2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.42
Beilstein:
1072658
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 260,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.502 (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
densidad
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[H][Si](C)(C)c1ccc(cc1)[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
Clave InChI
KQERVIARWMHFOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)