Merck
479543
Sigma-Aldrich
Platinum(0)-2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane complex solution
0.104 M in methylvinylcyclosiloxanes
Sinónimos:
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetroxatetrasilocane platinum
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 257,00
US$ 257,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 257,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24O4PtSi4
Número de CAS:
Peso molecular:
539.74
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 257,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
idoneidad de la reacción
core: platinum
reagent type: catalyst
Nivel de calidad
concentración
0.104 M in methylvinylcyclosiloxanes
bp
207 °C
densidad
1.017 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Pt].C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)C=C)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C12H24O4Si4.Pt/c1-9-17(5)13-18(6,10-2)15-20(8,12-4)16-19(7,11-3)14-17;/h9-12H,1-4H2,5-8H3;
Clave InChI
PIZSEPSUZMIOQF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Do we have the CAS number or information for the methylvinylcyclosiloxanes in the 0.104 M platinum(0)-2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane complex?
    1 answer
    1. The CAS number used for the methylvinylcyclosiloxanes is 68082-23-5, and the product will consist of approximately 95% of 68082-23-5 and about 5% of 68585-32-0.