Merck
477702
Sigma-Aldrich
5-Bromoisatoic anhydride
97%
Sinónimos:
6-Bromo-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4BrNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
242.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Brc1ccc2NC(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO3/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)13-8(12)10-6/h1-3H,(H,10,12)
Clave InChI
DXSMYDSFWCOSFM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)