Merck
477249
Sigma-Aldrich
Dibenzo-21-crown-7
97%
Sinónimos:
6,7,9,10,12,13,20,21,23,24-Decahydrodibenzo[b,k][1,4,7,10,13,16,19]heptaoxacycloheneicosin, Dibenzo-21-crown-7 ether
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 207,00
US$ 207,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 207,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H28O7
Número de CAS:
Peso molecular:
404.45
Beilstein:
1693830
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 207,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
103-107 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCOc3ccccc3OCCO1
InChI
1S/C22H28O7/c1-3-7-21-19(5-1)26-15-11-23-9-10-24-12-16-27-20-6-2-4-8-22(20)29-18-14-25-13-17-28-21/h1-8H,9-18H2
Clave InChI
JKCQOMAQPUYHPL-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Beshare Hashemi et al.
Journal of separation science, 38(24), 4248-4254 (2015-10-16)
In this work, we report the first application of ion-imprinted technology via precipitation polymerization for simple and practical determination of rubidium ions. The rubidium-ion-imprinted polymer nanoparticles were prepared using dibenzo-21-crown-7 as a selective ligand, methacrylic acid as functional monomer, ethylene