Merck
28125
Sigma-Aldrich
18-Crown-6
purum, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
18C6, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 60,20
25 G
US$ 156,00
100 G
US$ 400,00
US$ 60,20
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 60,20
25 G
US$ 156,00
100 G
US$ 400,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24O6
Número de CAS:
Peso molecular:
264.32
Beilstein:
1619616
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 60,20
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
purum
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
solid
mp
38-41 °C
42-45 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
Clave InChI
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Puede ser útil como catalizador de transferencia de fase.
18-Crown-6 can be used as a model for crown ethers to study the effect of acid-base properties of mixed solvent on their solution enthalpy.[1]It is generally used as a phase transfer catalyst[2] and a complexing agent.[3] It specifically binds to potassium ion,[4] ammonium or protonated alkyl amines to form complexes.[5]
Otras notas
Poliéteres macrocíclicos con repetición de unidades (-CH2CH2O). Los compuestos son ionofóricos (forman compuestos estables con cationes).
Phase transfer catalyst, complexing-agent[6][7]
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effect of base-acid properties of the mixtures of water with methanol on the solution enthalpy of selected cyclic ethers in this mixture at 298.15 K.
Jozwiak M and Warczakowska A
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 121(2), 765-770 (2015)
Counter cation-controlled air oxidation of manganese derivatives of tetrachlorocatechol.
Ruiz R, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 3(2), 76-79 (2000)
Lower rim calix (4) arene ketone derivatives and their interaction with alkali metal cations. Structural and thermodynamic (solution and complexation) characterisation of the tetraphenyl ketone derivative and its sodium complex.
de Namor AFD, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 3(18), 4010-4021 (2001)
F. Vogtle et al.
Topics in Current Chemistry, 98 (1981)
Separation of transition metal cations by capillary electrophoresis optimization of complexing agent concentrations (lactic acid and 18-crown-6).
Francois C, et al.
Journal of Chromatography A, 717(1-2), 393-408 (1995)