The product impurities are not identified or quantified. Please see the Specification Sheet: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/360/076/159034-BULK_______ALDRICH__.pdf
159034
Acetohydroxamic acid
98%
Sinónimos:
AHA
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
88-90 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC(NO)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-2(4)3-5/h5H,1H3,(H,3,4)
Clave InChI
RRUDCFGSUDOHDG-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CA2(760) , MMP3(4314)
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Hello, Could you tell me the percentage of impurities and define specifically which impurities we can find in this reagent ? Thank you,
1 answer-