Merck
476358
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,1′-Biphenyl-4,4′-diyldioxy)dianiline
97%
Sinónimos:
4,4′-Bis(4-aminophenoxy)biphenyl
About This Item
Fórmula lineal:
(-C6H4OC6H4NH2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
368.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
mp
197-200 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccc(Oc2ccc(cc2)-c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3)cc1
InChI
1S/C24H20N2O2/c25-19-5-13-23(14-6-19)27-21-9-1-17(2-10-21)18-3-11-22(12-4-18)28-24-15-7-20(26)8-16-24/h1-16H,25-26H2
InChI key
HYDATEKARGDBKU-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)