Merck
178586
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
99%
Sinónimos:
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic 2,3:5,6-dianhydride, Bicyclooctenetetracarboxylic dianhydride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8O6
Número de CAS:
Peso molecular:
248.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1OC(=O)C2[C@@H]3C=C[C@H](C12)C4C3C(=O)OC4=O
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H/t3-,4+,5?,6?,7?,8?
Clave InChI
XLOGCGOPKPCECW-YSXAZQPSSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)