436372
4,4′-Diaminodiphenyl sulfide
98%
Sinónimos:
4,4′-Thiodianiline
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
105-107 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadena SMILES
Nc1ccc(Sc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
Clave InChI
ICNFHJVPAJKPHW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It may be used for the preparation of the following:
- polypyromellitimides
- sulfur-containing copolyimides
- polyamides
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?