Merck
47578
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asp-OAll
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-L-aspartic acid 1-allyl ester
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 727,00
US$ 727,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 727,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H21NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
395.41
Beilstein:
5460108
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
US$ 727,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
actividad óptica
[α]20/D −24.5±2°, c = 1% in DMF
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C22H21NO6/c1-2-11-28-21(26)19(12-20(24)25)23-22(27)29-13-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h2-10,18-19H,1,11-13H2,(H,23,27)(H,24,25)/t19-/m0/s1
Clave InChI
ZJMVIWUCCRKNHY-IBGZPJMESA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Jonas Christoffersson et al.
Biofabrication, 11(1), 015013-015013 (2018-12-14)
Liver cell culture models are attractive in both tissue engineering and for development of assays for drug toxicology research. To retain liver specific cell functions, the use of adequate cell types and culture conditions, such as a 3D orientation of
Jisi Zhao et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(4) (2019-03-03)
Photodynamic therapy (PDT) is an established therapeutic modality for the management of cancers. Conjugation with tumor-specific small molecule ligands (e.g., short peptides or peptidomimetics) could increase the tumor targeting of PDT agents, which is very important for improving the outcome