Merck
47479
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp-OPfp
≥98.0%
Sinónimos:
Fmoc-L-tryptophan pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H21F5N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
592.51
Beilstein:
4228691
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0%
idoneidad de la reacción
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)c(F)c1F
InChI
1S/C32H21F5N2O4/c33-25-26(34)28(36)30(29(37)27(25)35)43-31(40)24(13-16-14-38-23-12-6-5-7-17(16)23)39-32(41)42-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,14,22,24,38H,13,15H2,(H,39,41)/t24-/m0/s1
Clave InChI
KLPGTAYCHANVFY-DEOSSOPVSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)