Merck
473030
Sigma-Aldrich
(1S,4S)-(+)-2-Benzyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H16N2 · 2HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
350.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]20/D +16.5°, c = 3 in 2 M NaOH
mp
270 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
Br.Br.C1N[C@H]2C[C@@H]1N(C2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C12H16N2.2BrH/c1-2-4-10(5-3-1)8-14-9-11-6-12(14)7-13-11;;/h1-5,11-13H,6-9H2;2*1H/t11-,12-;;/m0../s1
Clave InChI
SOMPEQIPSQFVMO-AQEKLAMFSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)