472719
Ethyl (R)-nipecotate, L-tartrate
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
optical activity
[α]20/D +10°, c = 5 in H2O
mp
157-159 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CCOC(=O)[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C8H15NO2.C4H6O6/c1-2-11-8(10)7-4-3-5-9-6-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7,9H,2-6H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t7-;1-,2-/m11/s1
InChI key
HHPGQKZOPPDLNH-NWAAXCJESA-N
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)