Merck
472026
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl fluoroformate
≥90%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 538,00
US$ 538,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 538,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H15FO2
Número de CAS:
Peso molecular:
198.23
Beilstein:
3590131
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 538,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥90%
Formulario
solid
mp
30-32 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
fluoro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(=O)OC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15FO2/c12-10(13)14-11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,11-
Clave InChI
PNLZKVOKOVFGMZ-KJZNFTALSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)