Merck
471135
Sigma-Aldrich
D-Lactal
97%
Sinónimos:
1,5-Anhydro-2-deoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-arabinohex-1-enitol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20O9
Número de CAS:
Peso molecular:
308.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +26.5°, c = 1 in H2O
mp
196-199 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H20O9/c13-3-6-8(16)9(17)10(18)12(20-6)21-11-5(15)1-2-19-7(11)4-14/h1-2,5-18H,3-4H2/t5-,6-,7-,8+,9+,10-,11+,12+/m1/s1
Clave InChI
HNXRLRRQDUXQEE-ALURDMBKSA-N
Aplicación
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)