Merck
470139
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)aniline
98%
About This Item
Fórmula lineal:
F2CHOC6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
159.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
densidad
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(OC(F)F)cc1
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-3-1-5(10)2-4-6/h1-4,7H,10H2
Clave InChI
NDEZTSHWEPQVBX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)