Merck
566446
Sigma-Aldrich
3-(Difluoromethoxy)aniline
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 188,00
US$ 188,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 188,00
About This Item
Fórmula lineal:
CHF2OC6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
159.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 188,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
índice de refracción
n20/D 1.5100 (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
densidad
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadena SMILES
Nc1cccc(OC(F)F)c1
InChI
1S/C7H7F2NO/c8-7(9)11-6-3-1-2-5(10)4-6/h1-4,7H,10H2
Clave InChI
RSOFZRXRIPVBBM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)