Merck
469866
Sigma-Aldrich
Tetrakis(diethylamido)titanium(IV)
99.999% trace metals basis
Sinónimos:
TDEAT, Tetrakis(diethylamino)titanium(IV), Titanium(IV) tetrakis(diethylamide)
About This Item
Fórmula lineal:
[(C2H5)2N]4Ti
Número de CAS:
Peso molecular:
336.38
Beilstein:
3621431
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
core: titanium
reagent type: catalyst
índice de refracción
n20/D 1.536 (lit.)
bp
112 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCN(CC)[Ti](N(CC)CC)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/4C4H10N.Ti/c4*1-3-5-4-2;/h4*3-4H2,1-2H3;/q4*-1;+4
Clave InChI
VJDVOZLYDLHLSM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Please inquire for bulk quantity, pricing, and packaging options.
Aplicación
Precursor to titanium nitride (TiN) thin films by organometallic chemical vapor deposition (OMCVD).[1]
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-19.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thin Solid Films, 85, 2471-2471 (1994)
Artículos
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.