Merck
469742
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Chloromandelonitrile
97%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH(OH)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
167.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D +39°, c = 1 in chloroform
mp
70-74 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H](C#N)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-7-3-1-6(2-4-7)8(11)5-10/h1-4,8,11H/t8-/m0/s1
Clave InChI
LSDSHEPNJSMUTI-QMMMGPOBSA-N
Aplicación
Useful intermediate in the preparation of optically active α-hydroxy carboxylic acids, α-hydroxy aldehydes, α-hydroxy ketones, and 2-amino alcohols.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kruse, C.G. In Collins, A.N. Sheldrake, G.N. Crosby, J., Eds.
Chirality in Industry, 279-279 (1992)