450855
Gadolinium(III) chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Gadolinium chloride hydrate
Productos recomendados
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: gadolinium
técnicas
NMR: suitable
impurezas
≤200.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
densidad
2.424 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Cl[Gd](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Gd.H2O/h3*1H;;1H2/q;;;+3;/p-3
Clave InChI
SXVCBXHAHBCOMV-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.