Saltar a
450421
4,4′-Cyclohexylidenebisphenol
98%
Sinónimos:
Bisphenol Z
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 84,40
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C6H10(C6H4OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
268.35
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
212-677-1
MDL number:
US$ 84,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
98%
mp
190-192 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C18H20O2/c19-16-8-4-14(5-9-16)18(12-2-1-3-13-18)15-6-10-17(20)11-7-15/h4-11,19-20H,1-3,12-13H2
InChI key
SDDLEVPIDBLVHC-UHFFFAOYSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
450464450456450502
assay
98%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
mp
190-192 °C (lit.)
mp
135-139 °C (lit.)
mp
188-191 °C (lit.)
mp
162-165 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)