469025
tert-Butylferrocene
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
reaction suitability
core: iron
reagent type: catalyst
refractive index
n20/D 1.579 (lit.)
bp
96 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C9H13.C5H5.Fe/c1-9(2,3)8-6-4-5-7-8;1-2-4-5-3-1;/h4-7H,1-3H3;1-5H;
InChI key
DOUYOVFHQKVSSJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)