Merck
468975
Sigma-Aldrich
Benzyl (S)-(−)-4-oxo-2-azetidinecarboxylate
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 402,00
US$ 402,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 402,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
205.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 402,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
actividad óptica
[α]21/D −44°, c = 3.3 in chloroform
mp
137-140 °C (lit.)
grupo funcional
ester
phenyl
cadena SMILES
O=C1C[C@H](N1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C11H11NO3/c13-10-6-9(12-10)11(14)15-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Clave InChI
WGLLBHSIXLWVFU-VIFPVBQESA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Benzyl (S)-(-)-4-oxo-2-azetidinecarboxylate may be used in the preparation of its N-acetyl derivative, which can be a potential candidate as solid electrolyte interphase (SEI)-forming additive in lithium-ion batteries.[1]
Important building block for the synthesis of NMDA receptor antagonists,[2] 3-alkyl-L-aspartic acids,[3] and orally active β-lactam inhibitors.[4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Computational screening of lactam molecules as solid electrolyte interphase forming additives in lithium-ion batteries.
Han YK, et al.
Current Applied Physics, 14(6), 897-900 (2014)
Hanessian, S. et al.
Synlett, 33-33 (1992)
Baldwin, J.E. et al.
Tetrahedron, 51, 11581-11581 (1995)
P E Finke et al.
Journal of medicinal chemistry, 38(13), 2449-2462 (1995-06-23)
The stereospecific synthesis of several 4-[(4-carboxyphenyl)oxy]- 3,3-dialkyl-1-[[(1-phenylalkyl)-amino]carbonyl]azetidin-2-on es 3 is described in which the C-3 alkyl groups were varied from methyl to butyl as well as allyl, benzyl and methoxymethyl. The structure-activity relations for these compounds are discussed in terms