Merck
468789
Sigma-Aldrich
Dimethylmalononitrile
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 142,00
US$ 142,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 142,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C(CN)2
Número de CAS:
Peso molecular:
94.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 142,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
bp
120 °C/33 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
CC(C)(C#N)C#N
InChI
1S/C5H6N2/c1-5(2,3-6)4-7/h1-2H3
Clave InChI
BCMJJXWXMZYZKN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Dimethylmalononitrile may be employed as a starting reagent in the synthesis of bisoxazolines[1] and (4′S,5′S)-2,2-bis[4′-hydroxymethyl-5′-phenyl-1′,3′-oxazolin-2′-yl]propane.[2]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of non-symmetric bisoxazoline compounds. An easy way to reach tailored chiral ligands.
Garcia JI, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(15), 2270-2275 (2006)
Dimethylmalononitrile. Low-temperature heat capacity, vapor pressure, density, and chemical thermodynamics of the crystalline, liquid, and gaseous phases.
Ribner A and Westrum Jr EF.
The Journal of Physical Chemistry, 71(5), 1208-1215 (1967)
A new copper(II)/isopropylidene-2,2-bis(oxazoline) catalyst and its stable reactive complex with acryloyloxazolidinone in enantioselective reactions.
Giovanni Desimoni et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(38), 9674-9677 (2009-08-18)