Merck
467227
Sigma-Aldrich
2-Ethynylanisole
97%
Sinónimos:
1-Ethynyl-2-methoxybenzene
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 140,00
5 G
US$ 585,00
US$ 140,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 140,00
5 G
US$ 585,00
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡CC6H4OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
132.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 140,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5720 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
densidad
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8O/c1-3-8-6-4-5-7-9(8)10-2/h1,4-7H,2H3
Clave InChI
UFOVULIWACVAAC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-Ethynylanisole is an acetylene derivative.[1] It has been prepared by reacting 2-iodoanisole with trimethylsilylacetylene followed by the deprotection of trimethylsilyl group.[2][3]
Aplicación
2-Ethynylanisole may be used in the synthesis of 1,4-bis(2-methoxyphenyl)-2-methylbenzene.[2]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
196.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91.1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
T Iijima et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 47(3), 398-404 (1999-04-23)
Synthesis and biological evaluation of the first dicarba-closo-dodecaborane (carborane) derivatives of retinoids are described. Their retinoidal activity were examined in terms of the differentiation-inducing ability toward human promyelocytic leukemia HL-60 cells. High retinoidal activity (agonist or antagonist for retinoic acid
Synthesis of Π-conjugated polymers via regioregular organometallic polymers 2. Transformation of titanacyclopentadiene-containing polymer into poly (p-phenylene) derivative.
Kino THN and Tomita I.
Applied Organometallic Chemistry, 24(8), 558-562 (2010)
The acid-catalysed synthesis of 7-azaindoles from 3-alkynyl-2-aminopyridines and their antimicrobial activity.
Leboho TC, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 12(2), 307-315 (2014)