Merck
724653
Sigma-Aldrich
Methyl 4-ethynylbenzoate
≥90%
Sinónimos:
4-Ethynylbenzoic acid methyl ester
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 92,90
US$ 92,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 92,90
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 92,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥90%
Formulario
solid
mp
88-95 °C
grupo funcional
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C10H8O2/c1-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12-2/h1,4-7H,2H3
Clave InChI
JPGRSTBIEYGVNO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)