Merck
465305
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-ethynylbenzene
98%
Sinónimos:
(2-Chlorophenyl)acetylene
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 121,00
US$ 121,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 121,00
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
136.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 121,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.5710 (lit.)
bp
82 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccccc1C#C
InChI
1S/C8H5Cl/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h1,3-6H
Clave InChI
DGLHLIWXYSGYBI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
1-Chloro-2-ethynylbenzene is a chlorinated benzene derivative.[1]
Aplicación
1-Chloro-2-ethynylbenzene may be used in the synthesis of 4-(2-chlorophenylethynyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
70 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry and simultaneous electron capture detection/nitrogen phosphorous detection for incense analysis.
Tran TC and Marriott PJ.
Atmospheric Environment, 42(32), 7360-7372 (2008)
Synthesis of 3, 4, 5-Trisubstituted Isoxazoles through Gold-Catalyzed Cascade Cyclization- Oxidative Alkynylation and Cyclization-Fluorination of 2-Alkynone O-Methyloximes.
Song D-H and Ryu J-S.
Bull. Korean Chem. Soc., 35(9), 2635-2644 (2014)