558788
2-Ethynyltoluene
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4C≡CH
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5470 (lit.)
bp
50-60 °C/30 mmHg (lit.)
densidad
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccccc1C#C
InChI
1S/C9H8/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h1,4-7H,2H3
Clave InChI
MYBSUWNEMXUTAX-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
2-Ethynyltoluene undergoes dimerization in the presence of an ionic catalyst.
Aplicación
2-Ethynyltoluene may be used in the synthesis of Ph2N(2-MeC6H4)C=CH2.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Scandium, yttrium, and lanthanum benzyl and alkynyl complexes with the N-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1, 4-diazepan-6-amido ligand: Synthesis, characterization, and Z-selective catalytic linear dimerization of phenylacetylenes.
Ge S, et al.
Organometallics, 28(3), 719-726 (2009)
Frustrated Lewis Pair Catalyzed Hydroamination of Terminal Alkynes.
Mahdi T and Stephan DW.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 52(47), 12418-12421 (2013)
Yasuhito Suzuki et al.
Forensic science international, 278, 228-239 (2017-08-02)
Various autopsy findings are used for the diagnosis of burning death, including inhalation injury, soot in the respiratory tract, vital reaction, blood carboxyhemoglobin (COHb), and blood cyanide. However, not all findings are necessarily complete, and autopsy diagnosis can be difficult
Hanfeng Jin et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 34(21), e8899-e8899 (2020-07-18)
Aromatic hydrocarbons play an important role in the formation and growth of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) and soot particles. Measurements of their absolute photoionization cross-sections (PICSs), that benefit the quantitative investigation of mass spectrometry, are still lacking, however. PICSs of