464147
3-Iodo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
69-72 °C (lit.)
functional group
aldehyde
iodo
SMILES string
COc1cc(C=O)cc(I)c1OC
InChI
1S/C9H9IO3/c1-12-8-4-6(5-11)3-7(10)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
MVPNBXPAUYYZAF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)