Merck
192546
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloroiodobenzene
99%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 114,00
US$ 114,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 114,00
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3I
Número de CAS:
Peso molecular:
272.90
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 114,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
56-58 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
iodo
cadena SMILES
Clc1cc(Cl)cc(I)c1
InChI
1S/C6H3Cl2I/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
Clave InChI
AATPRMRVLQZEHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3,5-Dichloroiodobenzene was used as selective reagent for the derivatization of proximinal bifunctional compounds[1].
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The determination of bifunctional compounds. Part 1. Boronic acids with electron-capturing properties.
Poole CF, et al.
Chromatographia, 11(6), 347-349 (1978)