Merck
461490
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-(1-naphthyl)ethylamine
96%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 283,00
US$ 283,00
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 283,00
About This Item
Fórmula lineal:
C10H7CH(CH3)N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
199.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 283,00
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
96%
actividad óptica
[α]23/D +43°, c = 2 in methanol
índice de refracción
n20/D 1.591 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
C[C@@H](N(C)C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C14H17N/c1-11(15(2)3)13-10-6-8-12-7-4-5-9-14(12)13/h4-11H,1-3H3/t11-/m1/s1
Clave InChI
AXRXYILTIWBHEP-LLVKDONJSA-N
Aplicación
(R)-(+)-N,N-Dimethyl-1-(1-naphthyl)ethylamine can react with palladium acetate in acetic acid to form cyclopalladated naphthyl adduct.[1]
Base for kinetic resolution of alcohols and acyl halides.[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Optically active cyclopalladated compounds containing P-chiral ligands. Restricted rotation around the Pd? P bond.
Albert J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 634(1), 83-89 (2001)
Weidert, P.J. et al.
Liebigs Ann. Chem., 533-533 (1989)