Merck
461067
Sigma-Aldrich
N-(Butoxymethyl)acrylamide
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCONHCH2O(CH2)3CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
157.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
contiene
100 ppm hydroquinone monomethyl ether as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.465 (lit.)
bp
125-128 °C/0.03 mmHg (lit.)
densidad
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCOCNC(=O)C=C
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)