Merck
459216
Sigma-Aldrich
L-Alaninamide hydrochloride
95%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(NH2)CONH2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
124.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]25/D +11.0°, c = 1 in methanol
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
212-217 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Cl[H].C[C@H](N)C(N)=O
InChI
1S/C3H8N2O.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H2,5,6);1H/t2-;/m0./s1
Clave InChI
FIAINKIUSZGVGX-DKWTVANSSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1