Merck
457485
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-ethylpyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
142.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
bp
223 °C (lit.)
densidad
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-2-5-3-8-6(7)9-4-5/h3-4H,2H2,1H3
Clave InChI
BGLLZQRUXJGTAD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bobby N Glover et al.
The Journal of organic chemistry, 75(11), 3904-3907 (2010-04-30)
A unique buffering effect of various bases, i-Pr(2)NEt and CaCO(3) in particular, was observed for the acid-catalyzed chloro displacement of 2-chloro-5-ethylpyrimidine with a 2-methyl-2-phenylpropanamine. The use of the carefully chosen bases was essential for the progression of the chloro displacement
239. The Dimroth rearrangement. Part I. Some alkylated 2-iminopyrimidines.
Brown DJ and Harper JS.
Journal of the Chemical Society, 1276-1284 (1963)