Merck
450685
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-4-Benzyl-5,5-dimethyl-2-oxazolidinone
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
205.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +96°, c = 2 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
mp
60-62 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)OC(=O)N[C@@H]1Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-12(2)10(13-11(14)15-12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m1/s1
Clave InChI
AEEGFEJKONZGOH-SNVBAGLBSA-N
Aplicación
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis used in diastereoselective Michael additions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Davies, S.G. Sanganee, H.J.
Tetrahedron Asymmetry, 6, 671-671 (1995)