449156
Nickel(II) bromide
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Nickel bromide, Nickel bromide (Br2 Ni), Nickel dibromide, Nickelous bromide
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
Formulario
powder
impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
963 °C (lit.)
densidad
5.098 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
Br[Ni]Br
InChI
1S/2BrH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Para utilizar con
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
Protocolos
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.