449792
Erbium(III) chloride
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Erbium trichloride
Productos recomendados
grado
anhydrous
Ensayo
99.9% trace metals basis
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: erbium
impurezas
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
774 °C (lit.)
densidad
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Er](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Er/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Clave InChI
HDGGAKOVUDZYES-UHFFFAOYSA-K
Categorías relacionadas
Aplicación
Para utilizar con
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.